Learn More
Bis[1,2-bis(diphénylphosphino)éthane]palladium(0), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7050659
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
Conditionnement:
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11333628 0.5 g 0.50g
11343628 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11333628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039233.02
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31277-98-2 | C52H48P4Pd | 903.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31277-98-2
Formule moléculaire C52H48P4Pd
Poids moléculaire (g/mol) 903.27
Numéro MDL MFCD00009880
Clé InChI FAFGMAGIYHHRKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium 0, pd dppe 2, pd diphos 2, bis diphos palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium, bis diphos palladium, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium
CID PubChem 2724231
Nom IUPAC 2-diphénylphosphanyl(diphényl)phosphane ; palladium
SMILES [Pd].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Quantité 0.5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 903.25
Forme physique Poudre