Learn More
Éther de bis(2-bromoéthyle), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11406780
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11406780
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11510.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5414-19-7 | C4H8Br2O | 231.915 g/mol
Bis(2-bromoethyl) ether is used dfor synthesis of heterocyclic and crown ether. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther bis(2-bromoéthylique) est utilisé pour la synthèse de l’éther hétérocyclique et de l’éther-couronne. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5414-19-7
Formule moléculaire C4H8Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 231.915
Numéro MDL MFCD00039196
Clé InChI FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-bromoethyl ether, 1-bromo-2-2-bromoethoxy ethane, 2-bromoethyl ether, 2,2'-dibromodiethyl ether, ethane, 1,1'-oxybis 2-bromo, ether, bis 2-bromoethyl, beta,beta'-dibromodiethyl ether, 2,2-dibromodiethyl ether, 2-bromoethylether
CID PubChem 21521
Nom IUPAC 1-bromo-2-(2-bromoéthoxy)éthane
SMILES C(CBr)OCCBr
Specifications
Nom chimique ou matériau Bis(2-bromoethyl) ether
Densité 1.845
Point d’ébullition 92°C to 93°C (12 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.514
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1098335
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 231.93
Pourcentage de pureté 96%