Learn More
Éther de bis(2-bromoéthyle), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Bis(2-bromoethyl) ether is used dfor synthesis of heterocyclic and crown ether. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’éther bis(2-bromoéthylique) est utilisé pour la synthèse de l’éther hétérocyclique et de l’éther-couronne. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(2-bromoethyl) ether |
| Densité | 1.845 |
| Point d’ébullition | 92°C to 93°C (12 mmHg) |
| Point d’éclair | 85°C (185°F) |
| Indice de réfraction | 1.514 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 1098335 |
| Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Poids de la formule | 231.93 |
| Afficher plus |