Learn More
Chlorure de bis[2-(diphénylphosphino)éthyl]ammonium, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15455596
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15455596 250 mg 250mg
15435596 1 g 1g
15445596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 15455596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60250.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 66534-97-2 | C28H30ClNP2 | 477.95 g/mol
It is involved in the Synthesis of the new chiral aminodiphosphine ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est impliqué dans la synthèse des nouveaux ligands d’aminophosphine chiraux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66534-97-2
Formule moléculaire C28H30ClNP2
Poids moléculaire (g/mol) 477.95
Numéro MDL MFCD00061569
Clé InChI AVDUVHMGGDOIQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-diphenylphosphino ethyl amine hydrochloride, bis 2-diphenylphosphino ethyl ammonium chloride, bis 2-diphenylphosphanyl ethyl amine hydrochloride, ethanamine, 2-diphenylphosphino-n-2-diphenylphosphino ethyl-, hydrochloride, 2-diphenylphosphanyl-n-2-diphenylphosphanyl ethyl ethan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 21144848
Nom IUPAC 2-diphénylphosphanyl-N-(2-diphénylphosphanyl)éthanamine ; chlorhydrate
SMILES Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)NCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Point de fusion 175°C to 180°C
Formule linéaire [(C6H5)2PCH2CH2]2NH2Cl
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 477.95
Pourcentage de pureté ≥97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.