Learn More
Éther Bis[(2-diphénylphosphino)phényl] , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11355005
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11355005
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18481.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 166330-10-5 | C36H28OP2 | 538.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 166330-10-5
Formule moléculaire C36H28OP2
Poids moléculaire (g/mol) 538.57
Numéro MDL MFCD00233863
Clé InChI RYXZOQOZERSHHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-diphenylphosphinophenyl ether, dpephos, oxydi-2,1-phenylene bis diphenylphosphine, oxybis 2,1-phenylene bis diphenylphosphine, bis 2-diphenylphosphino phenyl ether, 2,2'-bis diphenylphosphino diphenyl ether, 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
CID PubChem 4285986
Nom IUPAC [2-(2-diphénylphosphanylphénoxy)phényl]-diphénylphosphane
SMILES O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis[(2-diphenylphosphino)phenyl] ether
Point de fusion 184°C to 186°C
Quantité 1 g
Beilstein 7729718
Poids de la formule 538.57
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis[(2-diphenylphosphino)phenyl] ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl] ether