Learn More
Hydrogénophosphate bis-2-éthylhexyle), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11925151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
11925151 5 kg Récipient en plastique 5kg
10075450 1 kg Flacon en verre 1kg
2 options
Code produit. 11925151
Marque: Thermo Scientific Acros 402470050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 298-07-7 | C16H35O4P | 322.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-07-7
Formule moléculaire C16H35O4P
Poids moléculaire (g/mol) 322.43
Numéro MDL MFCD00009492
Clé InChI SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
CID PubChem 9275
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène bis (2-éthylhexyle)
SMILES CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -60.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 48.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 137°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
Indice de réfraction 1.4400 to 1.4440
Quantité 5 kg
Beilstein 01,IV,1786
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 322.42
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide