Learn More
Hydrogénophosphate bis-2-éthylhexyle), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4258768 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 10075450
Marque: Thermo Scientific Acros 402470010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 298-07-7 | C16H35O4P | 322.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-07-7
Formule moléculaire C16H35O4P
Poids moléculaire (g/mol) 322.43
Numéro MDL MFCD00009492
Clé InChI SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
CID PubChem 9275
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène bis (2-éthylhexyle)
SMILES CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -60.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 48.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 137°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
Indice de réfraction 1.4400 to 1.4440
Quantité 1 kg
Beilstein 01,IV,1786
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 322.42
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate