Learn More
Maléate de bis(2-éthylhexyle), Mikromol™
Code produit 17943146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17943146 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17943146 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM2104.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Maléate de bis(2-éthylhexyle)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2 ethylhexyl)maleate
CAS 142-16-5
Noms d’analytes ou de composants Bis(2 ethylhexyl)maleate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H36 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Bis(2-ethylhexyl)maleate
Formule InChI InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
Nom IUPAC bis(2-etilhexil) (Z)-but-2-enedioato
Poids moléculaire (g/mol) 340.5
Quantité 250 mg
Poids de la formule 340,2614 g/mol