Learn More
Éther de bis(2-méthoxyethyl), 99+ %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11964701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11964701
Marque: Thermo Scientific Acros 443101000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 111-96-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-96-6
Formule moléculaire C6H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Clé InChI SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
CID PubChem 8150
ChEBI CHEBI:46784
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane
SMILES COCCOCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-methoxyethyl) ether
Point de fusion -64.0°C
Densité 0.9370g/mL
Point d’ébullition 162.0°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Formule linéaire (CH3OCH2CH2)2O
Indice de réfraction 1.4070 to 1.4090
Quantité 100 mL
Merck Index 15,3184
Gravité spécifique 0.937
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, hydrocarbon solvents
Viscosité 2 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxyethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.