Learn More
Dichlorhydrate de bis-(2-pipéridinoéthyl)éther (dichlorhydrate de BPEE), Mikromol™
Code produit 30050896
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050896 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050896 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0486.060025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dichlorhydrate de bis-(2-pipéridinoéthyl)éther (dichlorhydrate de BPEE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis-(2-piperidinoethyl)ether Dihydrochloride (BPEE Dihydrochloride)
CAS 104032-34-0
Noms d’analytes ou de composants Bis-(2-piperidinoethyl)ether Dihydrochloride (BPEE Dihydrochloride)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H28 N2 O . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Bis-(2-piperidinoethyl)ether Dihydrochloride, BPEE Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H28N2O.2ClH/c1-3-7-15(8-4-1)11-13-17-14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h1-14H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.C(CN1CCCCC1)OCCN2CCCCC2
Nom IUPAC 1-[2-(2-piperidin-1-iletoxi)etil]piperidina;diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 313.31
Quantité 25 mg
Poids de la formule 312.1735 g/mol