Learn More
Bis (3,5,3',5'-diméthoxydibenzylideneacétone) palladium (0), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11936001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11936001 5 g Flacon en verre 5g
11926001 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11936001 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439150050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 811862-77-8 | C42H44O10Pd | 815.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 811862-77-8
Formule moléculaire C42H44O10Pd
Poids moléculaire (g/mol) 815.22
Numéro MDL MFCD07369799
Clé InChI RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium
CID PubChem 24777333
Nom IUPAC bis(1,5-bis(3,5-dimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one) palladium
SMILES [Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Point de fusion 170.0°C to 178.0°C
Couleur Rouge à marron
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 96%
Poids de la formule 815.21
Pourcentage de pureté 96%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)