Learn More
Hydrochlorure de bis(cyclopentadiényl)zirconium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11446840
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11446840
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L15164.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride is used in the conversion of amides to aldehydes. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydridochlorure de bis(cyclopentadiényl)zirconium est utilisé dans la conversion des amides en aldéhydes. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Il est sensible à l’humidité, à la lumière et à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37342-97-5
Formule moléculaire C10H11ClZr-2
Poids moléculaire (g/mol) 257.872
Numéro MDL MFCD02089401
Clé InChI VPQMECJLNPUNGN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme zirconocene chloride hydride
CID PubChem 131718033
Nom IUPAC Cyclopenta-1,3-diène ; hydride ; zirconium(2+) ; chlorure
SMILES [H-].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Zr+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3131
Sensibilité Air, light, and moisture sensitive
Merck Index 14,8396
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 257.87
Pourcentage de pureté 95%