Learn More
Bis[di-tert-butyl(4-diméthylaminophényl)phosphine]dichloropalladium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4813350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
12675117 1 g Flacon en verre 1g
12685117 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 12675117 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447890010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 887919-35-9 | C32H56Cl2N2P2Pd | 708.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 887919-35-9
Formule moléculaire C32H56Cl2N2P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 708.08
Numéro MDL MFCD09265123
Clé InChI DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichloride
CID PubChem 11714597
Nom IUPAC 4-ditert-butylphosphanyl-N,N-diméthylaniline ; dichloropalladium
SMILES Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 708.07
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis¢di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine!dichloropalladium