Learn More
Bis(dibenzylidèneacétone)palladium(0), poudre brun-rouge, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4824625
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11337547 0.25 g 0.25g
11317547 1 g 1g
11327547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11337547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012764.01
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32005-36-0 | C34H28O2Pd | 575.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32005-36-0
Formule moléculaire C34H28O2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 575.02
Numéro MDL MFCD00051942
Clé InChI UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N
Synonyme bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428
CID PubChem 6505921
Nom IUPAC (1E,4E)-1,5-diphénylpenta-1,4-dièn-3-one ; palladium
SMILES [Pd].O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1.O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(dibenzylideneacetone) palladium(0)
Point de fusion 135°C (decomposition)
Couleur Rouge à marron
Quantité 0.25 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in CH2Cl2,CHCl3 and benzene.Soluble in dichloromethane,chloroform,1,2-dichloroethane,acetone,acetonitrile and benzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 575
Forme physique Poudre