Learn More
Bis(diméthylamino)diméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464597 100 g 100g
11454597 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21119.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3768-58-9 | Molecular Formula: C6H18N2Si | Molecular Weight: 146.309 g/mol
Bis(dimethylamino)-dimethyl silane has been used to silanize pH-sensitive microelectrodes, used to measure the membrane potential in oocytes, in an experimental procedure aimed towards cloning and characterizing human electrogenic Na+-cotransporter isoform (hhNBC). It is also used for microelectrode measurements, in a study conducted to measure carbon dioxide transport through membranes. It is also used in electronic film deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bis(diméthylamino)-diméthylsilane a été utilisé pour silaniser les microélectrodes sensibles au pH, pour mesurer le potentiel membranaire des ovocytes, dans le cadre d’une procédure expérimentale visant à cloner et caractériser l’isoforme humaine du cotransporteur Na+ (hhhNBC) électrogène. Il est également utilisé pour les mesures de microélectrodes, dans une étude réalisée pour mesurer le transport du dioxyde de carbone à travers les membranes. Il est également utilisé dans le dépôt de films électroniques.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants, ainsi que de l’eau / de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Éloignez les sources d’inflammation. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3768-58-9
Formule moléculaire C6H18N2Si
Poids moléculaire (g/mol) 146.309
Numéro MDL MFCD00008296
Clé InChI QULMGWCCKILBTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis dimethylamino dimethylsilane, silanediamine, hexamethyl, silanediamine, n,n,n',n',1,1-hexamethyl, acmc-1ctl2, bis-dimethylamino dimethylsilane, n,n,n,n-hexamethylsilanediamine #, dimethylsilane, bis n,n-dimethylamino, n,n,n',n',1,1-hexamethylsilanediamine
CID PubChem 77384
Nom IUPAC N-[diméthylamino(diméthyl)silyl]-N-méthylméthanamine
SMILES CN(C)[Si](C)(C)N(C)C
Spécification
Point d’ébullition 128°C to 129°C
Nom chimique ou matériau Bis(dimethylamino)dimethylsilane
Point de fusion -98°C
Quantité 100 g
Point d’éclair −7°C (19°F)
Indice de réfraction 1.417
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.807
Numéro UN UN2924
Beilstein 1736095
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 146.31
Pourcentage de pureté 97%