Learn More
Bis(p-toluènesulfonyl)méthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7029178
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15433507
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26617.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 15310-28-8 | C15H16O4S2 | 324.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15310-28-8
Formule moléculaire C15H16O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 324.41
Numéro MDL MFCD00032255
Clé InChI XLOXYWLRAKCDQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ditosylmethane, bis-toluene-4-sulfonyl-methane, 1-methyl-4-4-methylbenzenesulfonyl methanesulfonyl benzene, 1,1'-methanediyldisulfonyl bis 4-methylbenzene, acmc-20allu, bis p-tolylsulfonyl methane, bis p-toluenesulfonyl methane, bis-toluene-4-sulfonyl methane, 1,1'-methylenedisulfonyl bis 4-methylbenzene, benzene,1,1'-methylenebis sulfonyl bis 4-methyl
CID PubChem 275690
Nom IUPAC 1-méthyl-4-[(4-méthylphényl)sulfonylméthylsulfonyl]benzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(p-toluenesulfonyl)methane
Point de fusion 137°C to 139°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 324.42
Pourcentage de pureté 97%