Learn More
Adduit 1,2-diméthoxyéthane de bis(pentaméthylcyclopentadiényl)baryum
Code produit. 11375857
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 11375857
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043639.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 312739-90-5
Formule moléculaire C20H30Ba
Poids moléculaire (g/mol) 407.787
Numéro MDL MFCD02684523
Clé InChI ZVWNPBSWYPWMIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-1aijw, barium,bis 1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
CID PubChem 21946354
Nom IUPAC Baryum(2+) ; 1,2,3,5,5-pentaméthylcyclopenta-1,3-diène
SMILES CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Ba+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau Bis (pentamethylcyclopentadienyl)barium 1,2-dimethoxyethane adduct
Conditionnement Ampoule
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1564
Poids de la formule 479.92
Forme physique Poudre