Learn More
Bis(pentaméthylcyclopentadiényl) nickel, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7050662
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 11383628
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039238.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 74507-63-4 | C20H30Ni | 329.153 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74507-63-4
Formule moléculaire C20H30Ni
Poids moléculaire (g/mol) 329.153
Numéro MDL MFCD00058704
Clé InChI CHPLEWYRKUFKQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Decamethylnickelocene
CID PubChem 24943158
Nom IUPAC Nickel(2+) ; 1,2,3,5,5-pentaméthylcyclopenta-1,3-diène
SMILES CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Ni+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(pentamethylcyclopentadienyl)nickel
Conditionnement Ampoule
Quantité 250 mg
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 329.17
Forme physique Cristalline