Learn More
[Bis(trifluoroacétoxy)iodo]benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-2689351 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
Code produit. 10303912
Marque: Thermo Scientific Acros 213670100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2712-78-9 | C10H5F6IO4 | 430.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2712-78-9
Formule moléculaire C10H5F6IO4
Poids moléculaire (g/mol) 430.03
Numéro MDL MFCD00009672
Clé InChI PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis trifluoroacetoxy iodo benzene, pifa, unii-659sfv27xs, bis-trifluoroacetoxyiodobenzene, phenylbis trifluoroacetato-o iodine, bis i,i-trifluoroacetoxy iodobenzene, iodine, phenylbis trifluoroacetato-o, bis trifluoracetoxy-iodobenzene, bis trifluoroacetoxy phenyl iodane
CID PubChem 102317
Nom IUPAC [phényl-(2,2,2-trifluoroacétyl)oxy-$l^{3}-iodanyl] 2,2,2-trifluoroacétate
SMILES C1=CC=C(C=C1)I(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121°C to 125°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3CO2)2IC6H5
Quantité 10 g
Fieser 09,54
Merck Index 15, 7406
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvent
Poids de la formule 430.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • ¢Bis(trifluoroacetoxy)iodo!benzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.