Learn More
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, solution tampon 0,2M, pH 6,5
Code produit 15412959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15412959 250 mL 250mL
15402959 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15412959 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60127.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.64€
    110.65€ / 250mL
    Économisez 23.99€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6976-37-0
Formule moléculaire C8H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 209.242
Numéro MDL MFCD00002853
Clé InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 81462
ChEBI CHEBI:41250
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau BIS-TRIS
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 6.5
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL