Learn More
Melford bis-TRIS
Code produit 30018127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018127 500 g 500g
30018125 100 g 100g
30018126 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018127 Fournisseur Melford Code fournisseur B75000500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Nom de la substance : bis-(2-hydroxyéthyl)aminotris(hydroxyméthyl)méthane, numéro CAS : 6976-37-0, Formule moléculaire : C8H19NO5, Masse moléculaire : ?209, Pureté chimique : ? > 99 %, soluble dans l'eau, à conserver à température ambiante.
Spécification
CAS 6976-37-0
Quantité 500 g
Formule moléculaire C8H19NO5