Learn More
Bis-Tris, ≥ 98 % (base sèche), ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15815098 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Code produit. 15815098
Marque: Thermo Scientific J12112.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6976-37-0
Formule moléculaire C8H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 209.242
Numéro MDL MFCD00002853
Clé InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis[2 to Hydroxyethyl]imino to tris[hydroxymethyl]methane
CID PubChem 81462
ChEBI CHEBI:41250
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau bis[2-Hydroxyethyl]imino-tris[hydroxymethyl]methane
Point de fusion 102°C to 105°C
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 2205275
Poids de la formule 209.24
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis-Tris, Ultrapure, Thermo Scientific
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Bis-Tris