Learn More
Bis-Tris, ≥ 98 % (base sèche), ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | bis[2-Hydroxyethyl]imino-tris[hydroxymethyl]methane |
| Point de fusion | 102°C to 105°C |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Beilstein | 2205275 |
| Poids de la formule | 209.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bis-Tris, Ultrapure, Thermo Scientific
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Bis-Tris