Description
- Un tampon zwitterionique
- Tampon
- Poudre de couleur blanche
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | bis-Tris |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 1 kg |
| Type de solution | Tampon |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Synonyme | 2,2-bis(Hydroxymethyl)-2,2',2”-nitrilotriethanol, 2, 2-bis(Hydroxymethyl)-2, 2' |
| Poids de la formule | 209.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % |
| Qualité | Biochimie |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bis-Tris
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.