Learn More
BIS-TRIS, CellPURE™, Fisher BioReagents
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BIS-TRIS |
| Note relative au nom | Cell culture tested |
| CAS | 6976-37-0 |
| Point de fusion | 103°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 8.8 to 9.6 |
| Forme physique | Poudre / Solide |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥98.0 % |
| Spectre IR | Conforms to reference |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.