Learn More
Bis-Tris, Fisher BioReagents
Code produit 10041463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10041463 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10041463 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP301100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Agent de tampon couramment utilisé
Ce tampon biologique a une plage de pH utilisable de 5,8 à 7,2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis-Tris
CAS 6976-37-0
Point de fusion 103 °C
Couleur Blanc
pH 8,8 à 9,6
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Identification Test de réussite
Formule moléculaire C8H19NO5
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur Négligeable
Synonyme 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2?,2?-nitrilotriethanol, 2, 2-Bis(hydroxymethyl)-2, 2?, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
Clé InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 209.242
CID PubChem 81462
ChEBI CHEBI:41250
Poids de la formule 209.24
Pourcentage de pureté ≥99 %
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.