Learn More
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS propane, Solution tampon 0,2 M, pH 8,5
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | BIS-TRIS propane buffer soln. |
| Concentration | Solution de tampon 0,2M |
| pH | 8.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |