Learn More
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS propane, Solution tampon 0,2 M, pH 9,0
Code produit 15436099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436099 250 mL 250mL
15426099 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436099 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63943.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.34€
    98.65€ / 250mL
    Économisez 20.69€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282.337 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64431-96-5
Formule moléculaire C11H26N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 282.337
Numéro MDL MFCD00004689
Clé InChI HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 125132
ChEBI CHEBI:40947
Nom IUPAC 2-[3 -[[1,3 -dihydroxy-2 -(hydroxyméthyl)propan-2 -yl]amino]propylamino]-2 -(hydroxyméthyl)propane-1,3 -diol
SMILES C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau BIS-TRIS propane buffer soln.
Concentration 0.2 M
pH 9.0
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL