Learn More
Melford bis-TRIS Propane
Code produit 30018129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018129 500 g 500g
30018128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018129 Fournisseur Melford Code fournisseur B78000500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Nom de la substance : 1,3-bis(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane
  • Numéro CAS : 64431-96-5
  • Formulemoléculaire:C₁₁H₂₆N₂O₆​
  • Masse moléculaire : 282,3
Spécification
CAS 64431-96-5
Quantité 500 g
Formule moléculaire C11H26N2O6