Learn More
α-Bisabolol 1000 μg/mL dans l'isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313085
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30313085 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313085 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010039IP
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Bisabolol
CAS 515-69-5
Noms d’analytes ou de composants alpha-Bisabolol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H26 O
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (αR,1R)-rel-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (R*,R*)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (αR,1R)-rel- (9CI), 5-Hepten-2-ol, 6-methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)- (6CI,7CI,8CI), rel-(αR,1R)-α,4-Dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-3-cyclohexene-1-methanol, (±)-α-Bisabolol, Bisabolol, Camilol, Dragosantol, Dragosantol 100, Hydagen B, dl-α-Bisabolol, α-Bisabolol
Formule InChI InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(=CC1)C)C
Nom IUPAC (2S)-6-méthyl-2-[(1S)-4-méthylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol
Solvent or Matrix Isopropanol
Poids moléculaire (g/mol) 222.37
Quantité 1 mL
Poids de la formule 222.1984 g/mol