Learn More
Bisacodyl, Mikromol™
Code produit 17912666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17912666 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17912666 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0031.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bisacodyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bisacodyl
CAS 603-50-9
Noms d’analytes ou de composants Bisacodyl
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H19 N O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol 1,1'-diacetate, 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate, Bicol, Bis(p-acetoxyphenyl)-2-pyridylmethane, Bisacodyl, Brocalax, Broxalax, Contralax, Correctol Caplets, Correctol Tablets, DAMP, Dulcolan, Dulcolax, Durolax, Endokolat, Eulaxan, Feen-a-Mint Tablets, Fenilaxan, Godalax, Hillcolax, Ivilax, LA96a, Laco, Laxadin, Laxanin N, Laxans, Laxine, Laxorex, NSC 614826, Neolax, Nigalax, Perilax, Prepacol, Pyrilax, SK-Bisacodyl, Sanvacual, Stadalax, Telemin, Theralax, Ulcol, Videx, Zetrax
Formule InChI InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(=O)C)cc2)c3ccccn3
Nom IUPAC acetato de [4-[(4-acetiloxifenil)-piridin-2-ilmetil]fenilo]
Poids moléculaire (g/mol) 361.39
Quantité 500 mg
Poids de la formule 361,1314 g/mol