Learn More
Hydrate d’oxyde d’aluminium de bismuth, 95,5 %, Thermo Scientific™
Code produit 11343978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343978 50 g 50g
11323978 250 g 250g
11333978 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11343978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040393.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00798526
Synonyme Aluminum bismuth oxide hydrate; Bismuth aluminate hydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth aluminum oxide hydrate
Forme physique Poudre amorphe
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in nitric acid; Typical tap density 0;69g/cm3
Poids de la formule 771.84 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95.5%