Learn More
Oxyde de nitrate d’hydroxyde de bismuth, Bi2O3 79 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368448
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368448 100 g 100g
11358448 25 g 25g
11348448 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11368448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040476.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Glaçures céramiques et flux d’émail
It is used pharmaceutically in wound dressing, ointment component and as an antiacid. In cosmetics it is used as a cosmetic white pigment. Used in Ceramic glazes and enamel fluxes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-85-4
Numéro MDL MFCD00064844
Synonyme Bismuth subnitrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth hydroxide nitrate oxide
Point de fusion 260°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,1284
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water and alcohol; Soluble in dilute HNO3 and HCl
Poids de la formule 1461.98
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bi2O3 79% min.
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 6.04 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth hydroxide nitrate oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismuth hydroxide nitrate oxide