Learn More
Hydroxyde de bismuth, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343988 250 g 250g
11333988 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040397.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Hydrolyse de l’acide ribonucléique, absorbant
It is used for the hydrolysis of ribonucleic acid and as absorbent for rutin and quercetin. It is a component used in milk of bismuth is used in gastrointestinal disorders as a protective agent. It is used for the removal of nitrate and other anions from water by yellow bismuth hydroxide. A bismuth oxide nanoplate is useful for carbon dioxide gas sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-43-0
Formule moléculaire BiH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 260.00
Numéro MDL MFCD00046188
Clé InChI TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC bismuth(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth hydroxide
Forme physique Poudre amorphe
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in acids.
Poids de la formule 260
Qualité Technique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth hydroxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..