Learn More
Hydroxyde de bismuth, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10590764 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10590764 250 g Flacon en verre 250g
10590574 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10590764 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 393292500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10361-43-0 | BiH3O3 | 260.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-43-0
Formule moléculaire BiH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 260.00
Numéro MDL MFCD00046188
Clé InChI TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC bismuth(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth hydroxide
Point de fusion 415.0°C
Couleur Blanc à crème
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Identification Positive
Perte à la dessiccation 1.0% max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Bi(OH)3
Merck Index 15, 1267
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acids
Poids de la formule 260