Learn More
Chlorure de bismuth(III), + de 97 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 447.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Bismuth(III) chloride |
| Point de fusion | 230.0°C to 232.0°C |
| Note relative au nom | Anhydrous |
| Couleur | Beige à blanc ou gris |
| Forme physique | Poudre cristalline et/ou morceaux |
| Quantité | 25 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Gravité spécifique | 4.75 |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (Argentometry) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Bismuth(III) chloride, anhydrous
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.