Learn More
Chlorure de bismuth(III), + de 97 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10512231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10512231 100 g Flacon en verre 100g
10328490 25 g Flacon en verre 25g
10308663 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10512231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208831000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-60-2
Formule moléculaire BiCl3
Poids moléculaire (g/mol) 315.33
Numéro MDL MFCD00003461
Clé InChI JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
CID PubChem 24591
Nom IUPAC Trichlorobismuthane
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 447.0°C
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) chloride
Point de fusion 230.0°C to 232.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Beige à blanc ou gris
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.75
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Argentometry)
Densité 4.7500g/mL
Formule linéaire BiCl3
Fieser 07,24
Merck Index 15, 1264
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acids, soluble in abs.alcohol, acetone and ethyl acetate
Poids de la formule 315.33
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.