Learn More
Chlorure de bismuth(III), 98 % (poids sec), peut contenir jusqu’à 3 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11478763 500 g 500g
11458763 25 g 25g
11468763 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11478763 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10510.36
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Bismuth(III) chloride is used as a catalyst in organic synthesis and to prepare other bismuth salts. It is used as a starting material for the preparation of bismuthoxychloride upon hydrolysis. It is an oxidizing agent to prepare metallic bismuth by reducing agent. Further, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. In addition to this, it is a Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de bismuth(III) est utilisé comme catalyseur dans la synthèse organique et dans la préparation d’autres sels de bismuth. Il est utilisé comme matière première dans la préparation de l’oxychlorure de bismuth lors de l’hydrolyse. Cet agent oxydant sert à préparer le bismuth métallique en réduisant l’agent. De plus, il catalyse la réaction de Michael et la réaction d’aldolisation de Mukaiyama. Il s’agit en outre d’un acide de Lewis.
Solubilité
Soluble dans l’acide chlorhydrique, l’acide nitrique, l’éther diéthylique, l’acétate d’éthyle et l’acétone. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7787-60-2
Formule moléculaire BiCl3
Poids moléculaire (g/mol) 315.33
Numéro MDL MFCD00003461
Clé InChI JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
CID PubChem 24591
Nom IUPAC Trichlorobismuthane
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Specifications
Point d’ébullition ∼430°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Bismuth (III) chloride
Point de fusion 230°C to 232°C
Quantité 500 g
Odeur Irritating
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Densité 4.75
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,1262
Informations sur la solubilité Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 315.34
Pourcentage de pureté 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) May contain up to 3% water