Learn More
Chlorure de bismuth(III), 99,999 % (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10561554 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10561554 25 g Flacon en verre 25g
10185800 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10561554 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 318350250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-60-2
Formule moléculaire BiCl3
Poids moléculaire (g/mol) 315.33
Numéro MDL MFCD00003461
Clé InChI JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
CID PubChem 24591
Nom IUPAC Trichlorobismuthane
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 447°C
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) chloride
Point de fusion 230°C to 232°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire BiCl3
Fieser 07,24
Merck Index 15, 1264
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acids,soluble in abs.alcohol,acetone and ethyl acetate
Poids de la formule 315.33
Pourcentage de pureté 100.00%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.75
Densité 4.7500g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.