Learn More
Chlorure de bismuth(III), poudre blanche, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Catalysts for organic reactions, preparation of Bi salts.Bismuth(III) chloride is used as a catalyst in organic synthesis and to prepare other bismuth salts. It is used as a starting material for the preparation of bismuthoxychloride upon hydrolysis. It is an oxidizing agent to prepare metallic bismuth by reducing agent. Further, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. In addition to this, it is a Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Point d’ébullition | ca 430°C (sublimation) |
| Nom chimique ou matériau | Bismuth(III) chloride |
| Point de fusion | 230°C to 232°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (Metals basis) |
| Formule moléculaire | BiCl3 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in HCl,HNO3,acetone,ethyl acetate. Insoluble in alcohol. Decomposed by water to BiOCl.Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol. |
| Poids de la formule | 315.34 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth(III) chloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Bismuth(III) chloride
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.