Learn More
Chlorure de bismuth(III), extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 11483673 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483673 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11483673 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/3110/46
Quantité Prix
1 94.00€ / 25g
10 75.20€ / 25g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 447°C
Point de fusion 230°C
CAS 7787-60-2
Couleur Gris
Forme physique Solide en poudre
Quantité 25 g
Formule moléculaire BiCl3
Numéro MDL 3461
Clé InChI JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3]
Nom IUPAC bismuth(3+) trichloride
Poids moléculaire (g/mol) 315.33
Poids de la formule 315.33g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.