Learn More
Chlorure de bismuth(III), ultra-sec, + 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363847 25 g 25g
11353847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035680.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Bismuth chloride is used as a catalyst in organic synthesis. In particular, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. The addition of other metal iodides increases its catalytic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-60-2
Formule moléculaire BiCl3
Poids moléculaire (g/mol) 315.33
Numéro MDL MFCD00003461
Clé InChI JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
CID PubChem 24591
Nom IUPAC Trichlorobismuthane
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition ∼430°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) chloride
Point de fusion 230°C to 232°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 4.75 g/mL
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,1262
Informations sur la solubilité It is soluble in methanol, diethyl ether, acetone.
Poids de la formule 315.34
Pourcentage de pureté ≥99.997%