Learn More
Iodure de bismuth(III), Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Polycrystalline films of bismuth triiodide are used as beta direct and digital detectors for medical imaging applications. Bismuth(III) iodide is used as an ice nucleant. It is also used in electron microscopy to reveal synapses. Addition of bismuth triiodide has been shown to improve the glass forming ability and thermal stability of Ge-Te-BiI(3) chalcogenide glasses. Solution-processable BiI3 nanosheets have been shown to exhibit the potential to be used as HTLs (Hole Transport Layer) in conventional OPV (organic photovoltaic) devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | ∼500°C |
| Nom chimique ou matériau | Bismuth(III) iodide |
| Point de fusion | 408°C |
| Couleur | Gris à noir |
| Forme physique | Grumeau / poudre |
| Quantité | 2 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN3260 |
| Merck Index | 14,1269 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Highly soluble in ethanol,benzene,toluene and xylene,hydrochloric acid and in hydriodic acid. |
| Show More |
Safety and Handling
- Bismuth(III) iodide, Puratronic
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..