Learn More
Iodure de bismuth(III), Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11360869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11360869 50 g 50g
11340869 2 g 2g
11350869 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11360869 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010656.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7787-64-6 | BiI3 | 589.69 g/mol
Polycrystalline films of bismuth triiodide are used as beta direct and digital detectors for medical imaging applications. Bismuth(III) iodide is used as an ice nucleant. It is also used in electron microscopy to reveal synapses. Addition of bismuth triiodide has been shown to improve the glass forming ability and thermal stability of Ge-Te-BiI(3) chalcogenide glasses. Solution-processable BiI3 nanosheets have been shown to exhibit the potential to be used as HTLs (Hole Transport Layer) in conventional OPV (organic photovoltaic) devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-64-6
Formule moléculaire BiI3
Poids moléculaire (g/mol) 589.69
Numéro MDL MFCD00010894
Clé InChI KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
CID PubChem 111042
SMILES [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Tekniske data
Point d’ébullition ∼500°C
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) iodide
Point de fusion 408°C
Couleur Gris à noir
Forme physique Grumeau / poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,1269
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Highly soluble in ethanol,benzene,toluene and xylene,hydrochloric acid and in hydriodic acid.
Nom IUPAC Triiodure de bismuth(3+)
Poids de la formule 589.69
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic
Odeur Acidic
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 5.778 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) iodide
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Faresætning
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismuth(III) iodide
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.