Learn More
Nitrate de bismuth(III) pentahydraté, 98 %, pour analyses, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11984271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11984271 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10740862 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11984271 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402610025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-06-0
Formule moléculaire BiH10N3O14
Poids moléculaire (g/mol) 485.07
Numéro MDL MFCD00149157
Clé InChI FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
CID PubChem 160911
Nom IUPAC bismuth(3+) pentahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 80.0°C
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Point de fusion 30.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire Bi(NO3)3·5H2O
Merck Index 15, 1271
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose
Poids de la formule 485.07
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.