Learn More
Nitrate de bismuth(III) pentahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419293 100 g 100g
11429293 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419293 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11748.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
Bismuth(III) nitrate pentahydrate is an oxidant for a variety of 4-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridines. It also serves as a reagent for selective oxidation of sufides to sulfoxides. Further, it is involved in the preparation of Dragendorff reagent and used as a TLC stain. It is also used to prepare other bismuth compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate de bismuth(III) pentahydraté est utilisé comme oxydant pour diverses 1,4-dihydropyridines 4-substituées selon la réaction dite de Hantzsch. Il sert également de réactif pour l’oxydation sélective des sulfures en sulfoxydes. Il intervient par ailleurs dans la préparation du réactif de Dragendorff et est dans le CCM pour la coloration. Il sert également à préparer d’autres composés de bismuth.
Solubilité
Soluble dans une solution d’acide nitrique dilué, l’acide acétique dilué, le glycérol et l’acétone. Insoluble dans l’alcool, l’acétate d’éthyle. Soluble dans l’acétone, l’acide acétique et le glycérol. Insoluble dans l’éthanol et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides forts, les agents réducteurs puissants, les agents oxydants forts, les poudres métalliques et les matières organiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-06-0
Formule moléculaire BiH10N3O14
Poids moléculaire (g/mol) 485.07
Numéro MDL MFCD00149157
Clé InChI FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
CID PubChem 160911
Nom IUPAC bismuth(3+) pentahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth (III) nitrate pentahydrate
Point de fusion 30°C (decomposition)
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.83
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,1271
Informations sur la solubilité Soluble in dilute nitric acid solution,dilute acetic acid,glycerol and acetone. Insoluble in alcohol,ethyl acetateSoluble in acetone,acetic acid and glycerol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Poids de la formule 485.07 (394.99 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..