Learn More
Nitrate de bismuth(III) pentahydraté, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 80.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Bismuth(III) nitrate pentahydrate |
| Point de fusion | 30.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 25 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
| Formule linéaire | Bi(NO3)3·5H2O |
| Merck Index | 15, 1271 |
| Show More |
Safety and Handling
- Bismuth(III) nitrate pentahydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.