Learn More
Bismuth(III) Nitrate Pentahydrate, ACS Reagent, ≥98%, Honeywell Fluka™
Code produit 15675290 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15675290 500 g Flacon poly 500g
15665290 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15675290 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 383074500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥98,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-06-0
Formule moléculaire BiH10N3O14
Poids moléculaire (g/mol) 485.07
Numéro MDL MFCD00149157
Clé InChI FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
CID PubChem 160911
Nom IUPAC bismuth;trinitrate;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 75°C to 80°C
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Point de fusion 30°C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Formule linéaire Bi(NO3)3 · 5H2O
Numéro UN UN1477
Poids de la formule 485.07g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline powder or chunks
Densité 2.83g/cm3