Learn More
Oxyde de bismuth(III), 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15289574 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15289574 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15289574 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192620010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour l’analyse des ultra-traces
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 1890°C
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) oxide
Point de fusion 825.0°C
CAS 1304-76-3
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 8.9
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102%
Densité 8.9000g/mL
Formule moléculaire Bi2O3
Formule linéaire Bi2O3
Numéro MDL MFCD00003462
Fieser 01,59
Merck Index 15,1273
Synonyme Bismuth trioxide
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Clé InChI TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Nom IUPAC dibismuth(3+) trioxidandiide
Poids moléculaire (g/mol) 465.96
Poids de la formule 465.95
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Pures