Learn More
Oxyde de bismuth(IV), 99,9 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11954161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11954161 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10451441 100 g Flacon en plastique 100g
10398340 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11954161 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00€
    355.65€ / 2.5kg
    Économisez 67.35€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-76-3
Formule moléculaire Bi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 465.96
Numéro MDL MFCD00003462
Clé InChI TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bismuth trioxide
Nom IUPAC dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Spécification
Point d’ébullition 1890°C
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) oxide
Point de fusion 825.0°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 8.9
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Densité 8.9000g/mL
Formule linéaire Bi2O3
Fieser 01,59
Merck Index 15,1273
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Poids de la formule 465.95
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Extra pur